3-(tert-Butoxycarbonylethoxycarbonylmethylamino)propionic acid ethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR300514-1G
OR300514-5G
APOSOR300514-1GEA
0
CHF
APOSOR300514-1G
APOSOR300514-5G
3-(tert-Butoxycarbonylethoxycarbonylmethylamino)propionic acid ethyl ester
3-(tert-Butoxycarbonylethoxycarbonylmethylamino)propionic acid ethyl ester
Formel:
C₁₄H₂₅NO₆ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD15142792 CAS-Nummer: 146256-97-5 |