Ethyl 3-(ethoxycarbonylmethylamino)propionate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 3-((2-ethoxy-2-oxoethyl)amino)propanoate
OR300513-1G OR300513-10G OR300513-5G OR300513-250MG OR300513-500MG OR300513-25G
APOSOR300513-1GEA 101 CHF
APOSOR300513-1G APOSOR300513-10G APOSOR300513-5G APOSOR300513-250MG APOSOR300513-500MG APOSOR300513-25G
Ethyl 3-(ethoxycarbonylmethylamino)propionate
Ethyl-3-(ethoxycarbonylmethylamino)propionate
Formel: C₉H₁₇NO₄
Siedepunkt: 117 °C/0.5mmHg
Dichte: 1.0533 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08729298
CAS-Nummer: 3783-61-7