1-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Cyanocyclohexylamine hydrochloride
OR300506-1G OR300506-5G OR300506-250MG OR300506-500MG
APOSOR300506-1GEA 220 CHF
APOSOR300506-1G APOSOR300506-5G APOSOR300506-250MG APOSOR300506-500MG
1-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride
1-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride
Formel: C₇H₁₃ClN₂
MW: 160,65 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01734623
CAS-Nummer: 50846-38-3