5-Iod-1,2,3-trimethoxybenzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3004-1G
OR3004-5G
APOSOR3004-1GEA
76.6
CHF
APOSOR3004-1G
APOSOR3004-5G
5-Iod-1,2,3-trimethoxybenzol
5-Iod-1,2,3-trimethoxybenzol
Formel:
C₉H₁₁IO₃ MW: 294.09 g/mol Melting Pt: 85…87 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01318153 CAS-Nummer: 25245-29-8 |