4-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300386-1G
OR300386-250MG
OR300386-100MG
APOSOR300386-1GEA
188
CHF
APOSOR300386-1G
APOSOR300386-250MG
APOSOR300386-100MG
4-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formel:
C₆H₄BrN₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12401001 CAS-Nummer: 1159829-63-6 |