5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300368-10G
OR300368-1G
OR300368-5G
APOSOR300368-10GEA
151
CHF
APOSOR300368-10G
APOSOR300368-1G
APOSOR300368-5G
5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-ol
5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-ol
Formel:
C₉H₁₁NO MW: 149,1897 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07369987 CAS-Nummer: 14631-46-0 |