Ethyl(4-chlorbenzoyl)formiat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 2-(4-chlorophenyl)-2-oxoacetate, Ethyl (4-chlorophenyl)(oxo)acetate
OR30031-10G OR30031-25G OR30031-5G
APOSOR30031-10GEA 101 CHF
APOSOR30031-10G APOSOR30031-25G APOSOR30031-5G
Ethyl(4-chlorbenzoyl)formiat 97%
Ethyl(4-chlorbenzoyl)formiat
Formel: C₁₀H₉ClO₃
MW: 212.6300 g/mol
Siedepunkt: 85 °C/0.1mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01319615
CAS-Nummer: 34966-48-8