2-Aminobenzo[d]thiazole-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300283-1G
OR300283-250MG
APOSOR300283-1GEA
376
CHF
APOSOR300283-1G
APOSOR300283-250MG
2-Aminobenzo[d]thiazole-5-carbonitrile
2-Aminobenzo[d]thiazole-5-carbonitrile
Formel:
C₈H₅N₃S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
105314-08-7 |