2-Amino-3-chloro-5-iodopyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300251-1G OR300251-250MG
APOSOR300251-1GEA 173 CHF
APOSOR300251-1G APOSOR300251-250MG
2-Amino-3-chloro-5-iodopyrazine
2-Amino-3-chloro-5-iodopyrazine
Formel: C₄H₃ClIN₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14706048
CAS-Nummer: 1252597-70-8