8-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300126-1G OR300126-100MG OR300126-250MG
APOSOR300126-1GEA 144 CHF
APOSOR300126-1G APOSOR300126-100MG APOSOR300126-250MG
8-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
8-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Formel: C₉H₆BrNO
MW: 224,0540 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11858429
CAS-Nummer: 475994-60-6