1,6-Dichlorisochinolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR300125-5G
APOSOR300125-5GEA
85.4
CHF
APOSOR300125-5G
1,6-Dichlorisochinolin 97%
1,6-Dichloroisoquinoline
Formel:
C₉H₅Cl₂N MW: 198,0500 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06738660 CAS-Nummer: 630421-73-7 |