5-Brom-1-chlorisochinolin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300068-1G
OR300068-250MG
APOSOR300068-1GEA
174
CHF
APOSOR300068-1G
APOSOR300068-250MG
5-Brom-1-chlorisochinolin
5-Bromo-1-chloroisoquinoline
Formel:
C₉H₅BrClN MW: 242,4997 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08703278 CAS-Nummer: 34551-41-2 |