1-Amino-4-bromisochinolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Bromoisoquinolin-1-amine
OR300056-1G
OR300056-5G
APOSOR300056-1GEA
121
CHF
APOSOR300056-1G
APOSOR300056-5G
1-Amino-4-bromisochinolin 97%
1-Amino-4-bromoisoquinoline
Formel:
C₉H₇BrN₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05155261 CAS-Nummer: 55270-27-4 |