1-Amino-7-bromisochinolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300055-1G OR300055-250MG OR300055-5G
APOSOR300055-1GEA 415 CHF
APOSOR300055-1G APOSOR300055-250MG APOSOR300055-5G
1-Amino-7-bromisochinolin 97%
1-Amino-7-bromoisoquinoline
Formel: C₉H₇BrN₂
MW: 223,0700 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07374397
CAS-Nummer: 215453-53-5