6-Brom-1-chlorisochinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR300053-1G OR300053-5G OR300053-10G
APOSOR300053-1GEA 41.8 CHF
APOSOR300053-1G APOSOR300053-5G APOSOR300053-10G
6-Brom-1-chlorisochinolin
6-Bromo-1-chloroisoquinoline
Formel: C₉H₅BrClN
MW: 242,5000 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06738661
CAS-Nummer: 205055-63-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III