4-Brom-2,1,3-benzothiadiazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Bromobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
OR2989-1G
APOSOR2989-1GEA
95.8
CHF
APOSOR2989-1G
4-Brom-2,1,3-benzothiadiazol 95%
4-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
Formel:
C₆H₃BrN₂S MW: 215,0704 g/mol Melting Pt: 80…81 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00614355 CAS-Nummer: 22034-13-5 |