3-Chloro-5-methylpyridazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2988-1G
OR2988-5G
APOSOR2988-1GEA
219
CHF
APOSOR2988-1G
APOSOR2988-5G
3-Chloro-5-methylpyridazine 97%
3-Chloro-5-methylpyridazine
Formel:
C₅H₅ClN₂ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09743645 CAS-Nummer: 89283-31-8 UN: 1593 ADR: 6.1,III |