2-Chlorisonicotinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Chloro-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Chloropyridine-4-carboxylic acid
OR29861-100G
OR29861-1G
OR29861-5G
APOSOR29861-100GEA
149
CHF
APOSOR29861-100G
APOSOR29861-1G
APOSOR29861-5G
2-Chlorisonicotinsäure
2-Chlorisonicotinsäure
Formel:
C₆H₄ClNO₂ MW: 157,56 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00191402 CAS-Nummer: 6313-54-8 |