2-Brom-6-methoxypyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR2983-5GEA 28.6 CHF
APOSOR2983-5G APOSOR2983-1G APOSOR2983-25G
2-Brom-6-methoxypyridin
2-Bromo-6-methoxypyridine
Formel: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Siedepunkt: 206 °C
Dichte: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 104 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00088345
CAS-Nummer: 40473-07-2