4-(4-Chlorphenoxy)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Amino-4'-chlorodiphenyl ether
OR29829-10G OR29829-50G
APOSOR29829-10GEA 55.7 CHF
APOSOR29829-10G APOSOR29829-50G
4-(4-Chlorphenoxy)anilin
4-(4-Chlorphenoxy)anilin
Formel: C₁₂H₁₀ClNO
Siedepunkt: 205 °C/12mmHg
Melting Pt: 99…103 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00043925
CAS-Nummer: 101-79-1
EINECS: 202-976-5