4-Chlorbenzamidin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Chlorophenylamidine hydrochloride, 4-Chlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride
OR29823-100G
APOSOR29823-100GEA 248 CHF
APOSOR29823-100G
4-Chlorbenzamidin Hydrochlorid
4-Chlorbenzamidin Hydrochlorid
Formel: C₇H₈Cl₂N₂
MW: 191,06 g/mol
Melting Pt: 244…245 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00126401
CAS-Nummer: 14401-51-5