Methyl-3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR29819-10G
OR29819-1G
OR29819-5G
APOSOR29819-10GEA
415
CHF
APOSOR29819-10G
APOSOR29819-1G
APOSOR29819-5G
Methyl-3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate
Methyl-3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate
Formel:
C₁₂H₉Cl₂NO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00115005 CAS-Nummer: 4402-83-9 |