Methyl-6-chloropyridazine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 6-chloropyridazine-3-carboxylate
OR2978-100MG OR2978-1G
APOSOR2978-100MGEA 26.2 CHF
APOSOR2978-100MG APOSOR2978-1G
Methyl-6-chloropyridazine-3-carboxylate
Methyl-6-chloropyridazine-3-carboxylate
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172.5691 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08694876
CAS-Nummer: 65202-50-8