1-(2H-Pyrazol-3-yl)ethanone hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Acetyl-1H-pyrazole hydrochloride, 1-(1H-Pyrazol-3-yl)ethanone hydrochloride
OR29765-1G OR29765-250MG
APOSOR29765-1GEA 108 CHF
APOSOR29765-1G APOSOR29765-250MG
1-(2H-Pyrazol-3-yl)ethanone hydrochloride
1-(2H-Pyrazol-3-yl)ethanone hydrochloride
Formel: C₅H₇ClN₂O
MW: 146,58 g/mol
Melting Pt: 150 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00204160
CAS-Nummer: 175277-40-4