2-Chlor-4'-methoxyacetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)acetamide
OR29760-1G
APOSOR29760-1GEA 61 CHF
APOSOR29760-1G
2-Chlor-4'-methoxyacetanilid
2-Chlor-4'-methoxyacetanilid
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
Melting Pt: 121…122 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00018907
CAS-Nummer: 22303-36-2