5-Cyan-2-methylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 6-Methylnicotinonitrile, 5-Cyano-2-picoline
OR29756-25G OR29756-5G OR29756-1G
APOSOR29756-25GEA 94 CHF
APOSOR29756-25G APOSOR29756-5G APOSOR29756-1G
5-Cyan-2-methylpyridin 98%
5-Cyan-2-methylpyridin
Formel: C₇H₆N₂
Siedepunkt: 216…217 °C
Melting Pt: 83…87 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00038042
CAS-Nummer: 3222-48-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III