6-Aminopyridazine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2974-1G
OR2974-5G
APOSOR2974-1GEA
126
CHF
APOSOR2974-1G
APOSOR2974-5G
6-Aminopyridazine-3-carboxylic acid
6-Aminopyridazine-3-carboxylic acid
Formel:
C₅H₅N₃O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06658328 CAS-Nummer: 59772-58-6 |