Ethyl-2,4-dichloro-6-methylpyridine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 2,4-dichloro-6-methyl-3-pyridinecarboxylate, Ethyl 2,4-dichloro-6-methylnicotinate
OR29728-5G OR29728-25G
APOSOR29728-5GEA 95.8 CHF
APOSOR29728-5G APOSOR29728-25G
Ethyl-2,4-dichloro-6-methylpyridine-3-carboxylate
Ethyl-2,4-dichloro-6-methylpyridine-3-carboxylate
Formel: C₉H₉Cl₂NO₂
MW: 234,08 g/mol
Melting Pt: 53…57 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173918
CAS-Nummer: 86129-63-7