Methyl-4-(1-hydroxyiminoethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR29703-1G
OR29703-5G
APOSOR29703-1GEA
149
CHF
APOSOR29703-1G
APOSOR29703-5G
Methyl-4-(1-hydroxyiminoethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Methyl-4-(1-hydroxyiminoethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Formel:
C₈H₁₀N₂O₄ MW: 198,18 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00068117 CAS-Nummer: 175277-20-0 |