Methyl-3-methyl-5-(5-methylisoxazol-3-yl)isoxazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR29688-10G OR29688-1G OR29688-5G
APOSOR29688-10GEA 933 CHF
APOSOR29688-10G APOSOR29688-1G APOSOR29688-5G
Methyl-3-methyl-5-(5-methylisoxazol-3-yl)isoxazole-4-carboxylate
Methyl-3-methyl-5-(5-methylisoxazol-3-yl)isoxazole-4-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₄
MW: 222,2 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085130
CAS-Nummer: 175277-12-0