(2,6-Dichlorphenoxy)acetonitril
Lieferant: Apollo Scientific
OR29660-1G OR29660-250MG OR29660-500MG
APOSOR29660-1GEA 307 CHF
APOSOR29660-1G APOSOR29660-250MG APOSOR29660-500MG
(2,6-Dichlorphenoxy)acetonitril
(2,6-Dichlorphenoxy)acetonitril
Formel: C₈H₅Cl₂NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 21244-78-0