3-Aminoisonicotinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Aminoisonicotinic Acid, 3-Aminopyridine-4-carboxylic acid
OR29468-25G OR29468-5G
APOSOR29468-25GEA 122 CHF
APOSOR29468-25G APOSOR29468-5G
3-Aminoisonicotinsäure 98%
3-Aminoisonicotinic acid
Formel: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Melting Pt: 287…291 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00137840
CAS-Nummer: 7579-20-6