3-(3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR29368-1G OR29368-250MG
APOSOR29368-1GEA 222 CHF
APOSOR29368-1G APOSOR29368-250MG
3-(3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
3-(3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Formel: C₉H₈Br₂O₃
Melting Pt: 108…110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00816760
CAS-Nummer: 13811-12-6