3-(Chloromethyl)-5-cyclobutyl-1,2,4-oxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR29355-250MG
OR29355-1G
OR29355-5G
APOSOR29355-250MGEA
140
CHF
APOSOR29355-250MG
APOSOR29355-1G
APOSOR29355-5G
3-(Chloromethyl)-5-cyclobutyl-1,2,4-oxadiazole
3-(Chloromethyl)-5-cyclobutyl-1,2,4-oxadiazole
Formel:
C₇H₉ClN₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00728735 CAS-Nummer: 259683-88-0 |