4-Cyan-2-methylanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Cyano-2-methylaniline
OR2931-25G
APOSOR2931-25GEA
244
CHF
APOSOR2931-25G
4-Cyan-2-methylanilin
4-Amino-3-methylbenzonitrile
Formel:
C₈H₈N₂ MW: 132,16 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02093969 CAS-Nummer: 78881-21-7 |