Piperonylonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3,4-(Methylenedioxy)benzonitrile, 1,3-Benzodioxole-5-carbonitrile
OR29275-25G OR29275-1G OR29275-5G OR29275-10G OR29275-50G
APOSOR29275-25GEA 76.6 CHF
APOSOR29275-25G APOSOR29275-1G APOSOR29275-5G APOSOR29275-10G APOSOR29275-50G
Piperonylonitril 97%
Piperonylonitril
Formel: C₈H₅NO₂
Melting Pt: 90…94 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005820
CAS-Nummer: 4421-09-4
EINECS: 224-590-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III