Thieno[3,2-b]thiophen 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,4-Dithiapentalene
OR29252-1G OR29252-5G OR29252-25G
APOSOR29252-1GEA 52.2 CHF
APOSOR29252-1G APOSOR29252-5G APOSOR29252-25G
Thieno[3,2-b]thiophen 98%
Thieno[3,2-b]thiophene
Formel: C₆H₄S₂
Siedepunkt: 71 °C/1mmHg
Melting Pt: 53…58 °C
Flash-Pt: 99 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00179479
CAS-Nummer: 251-41-2
UN: 3335
ADR: 9,III