Methyl-3,5-dibrombenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 3,5-dibromobenzoate
OR29245-25G OR29245-5G
APOSOR29245-25GEA 34.8 CHF
APOSOR29245-25G APOSOR29245-5G
Methyl-3,5-dibrombenzoat 98%
Methyl-3,5-dibrombenzoat
Formel: C₈H₆Br₂O₂
MW: 293,94 g/mol
Melting Pt: 62…63 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082648
CAS-Nummer: 51329-15-8