Pyrazine-2-carbothioamide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR29190-1G OR29190-250MG OR29190-5G
APOSOR29190-1GEA 174 CHF
APOSOR29190-1G APOSOR29190-250MG APOSOR29190-5G
Pyrazine-2-carbothioamide
Pyrazine-2-carbothioamide
Formel: C₅H₅N₃S
Melting Pt: 198…201 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173663
CAS-Nummer: 4604-72-2