3,4-Dimethylthiophen
Lieferant: Apollo Scientific
OR29155-1G
OR29155-5G
APOSOR29155-1GEA
108
CHF
APOSOR29155-1G
APOSOR29155-5G
3,4-Dimethylthiophen
3,4-Dimethylthiophene
Formel:
C₆H₈S MW: 112.1900 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01764731 CAS-Nummer: 632-15-5 |