3-(3-Methyl-1H-indol-1-yl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR29133-1G
APOSOR29133-1GEA 283 CHF
APOSOR29133-1G
3-(3-Methyl-1H-indol-1-yl)propanoic acid
3-(3-Methyl-1H-indol-1-yl)propanoic acid
Formel: C₁₂H₁₃NO₂
Melting Pt: 84…85 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00052088
CAS-Nummer: 57662-47-2