2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR29092-1G
OR29092-5G
APOSOR29092-1GEA
34.8
CHF
APOSOR29092-1G
APOSOR29092-5G
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel:
C₉H₆ClNO MW: 179,61 g/mol Melting Pt: 211…212 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00111620 CAS-Nummer: 5059-30-3 |