2-Amino-3,5-dibrom-4-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3,5-Dibromo-4-methylpyridin-2-amine
OR2908-25G OR2908-5G
APOSOR2908-25GEA 29.7 CHF
APOSOR2908-25G APOSOR2908-5G
2-Amino-3,5-dibrom-4-methylpyridin
2-Amino-3,5-dibromo-4-methylpyridine
Formel: C₅H₄Br₂N₂
MW: 265,9300 g/mol
Melting Pt: 123…127 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01646065
CAS-Nummer: 3430-29-3