3-Phenylbut-2-enoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR29067-1G OR29067-250MG OR29067-500MG
APOSOR29067-1GEA 541 CHF
APOSOR29067-1G APOSOR29067-250MG APOSOR29067-500MG
3-Phenylbut-2-enoic acid
3-Phenylbut-2-enoic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00053500
CAS-Nummer: 1199-20-8