5-Oxo-2,3-dihydro-5H-[1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidine-6-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,3-Dihydro-5-oxo-5H-[1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
OR29064-1G OR29064-250MG
APOSOR29064-1GEA 156 CHF
APOSOR29064-1G APOSOR29064-250MG
5-Oxo-2,3-dihydro-5H-[1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidine-6-carboxylic acid 95%
5-Oxo-2,3-dihydro-5H-[1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Formel: C₇H₆N₂O₃S
MW: 198,2 g/mol
Melting Pt: 235…238 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00085018
CAS-Nummer: 32084-55-2