4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)phenol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR29038-1G OR29038-250MG
APOSOR29038-1GEA 97.5 CHF
APOSOR29038-1G APOSOR29038-250MG
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)phenol 95+%
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)phenol
Formel: C₈H₆N₂OS
Siedepunkt: 105 °C/0,75mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052106
CAS-Nummer: 59834-05-8