(S)-(-)-2-Chlorpropionsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: (S)-(-)-2-Chloropropanoic acid
OR28944-100G OR28944-25G OR28944-5G
APOSOR28944-100GEA 142 CHF
APOSOR28944-100G APOSOR28944-25G APOSOR28944-5G
(S)-(-)-2-Chlorpropionsäure
(S)-(-)-2-Chlorpropionsäure
Formel: H₃CCHClCOOH
MW: 108,52 g/mol
Siedepunkt: 77 °C/10mmHg
Melting Pt: 4 °C
Dichte: 1.249 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 107 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064205
CAS-Nummer: 29617-66-1
EINECS: 411-150-2
UN: 2511
ADR: 8,III