3-Bromphenylisocyanat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-3-isocyanatobenzene
OR28901-25G OR28901-5G
APOSOR28901-25GEA 283 CHF
APOSOR28901-25G APOSOR28901-5G
3-Bromphenylisocyanat 97%
3-Bromphenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₇H₄BrNO
MW: 198.02 g/mol
Siedepunkt: 220 °C
Dichte: 1.586 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 108 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002014
CAS-Nummer: 23138-55-8