(±)-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, H-DL-Tic-OH
OR28891-100G OR28891-25G
APOSOR28891-100GEA 418 CHF
APOSOR28891-100G APOSOR28891-25G
(±)-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure 98%
(±)-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,1998 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191496
CAS-Nummer: 67123-97-1