Arecoliniumbromid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Arecoline hydrobromide
OR28886-5G
OR28886-25G
OR28886-100G
APOSOR28886-5GEA
69.6
CHF
APOSOR28886-5G
APOSOR28886-25G
APOSOR28886-100G
Arecoliniumbromid
Arecoliniumbromid
Formel:
C₈H₁₄BrNO₂ MW: 236,11 g/mol Melting Pt: 171…176 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00039041 CAS-Nummer: 300-08-3 EINECS: 206-087-3 UN: 1544 ADR: 6.1,III |